Merck
PHL80551
(S)-ar-ツルメロン
phyproof® Reference Substance
別名:
(S)-2-メチル-6-(4-メチルフェニル)-2-ヘプテン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O
CAS番号:
分子量:
216.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H](CC(=O)\C=C(\C)C)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H20O/c1-11(2)9-15(16)10-13(4)14-7-5-12(3)6-8-14/h5-9,13H,10H2,1-4H3/t13-/m0/s1
InChI Key
NAAJVHHFAXWBOK-ZDUSSCGKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80551-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
PHL80551-10MG