Merck
PHL80540
Sophoridine
phyproof® Reference Substance
別名:
5β-Matridin 15-one, 5-Epidihydrosophocarpine, Dihydro 5-episophocarpine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O
CAS番号:
分子量:
248.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12-,13-,15+/m1/s1
InChI Key
ZSBXGIUJOOQZMP-BHPKHCPMSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL80540-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)