About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N2O
CAS番号:
分子量:
248.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CCCC2C3CCCN4CCCC(CN12)C34
InChI
1S/C15H24N2O/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-16-8-2-4-11(15(12)16)10-17(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-/m0/s1
InChI Key
ZSBXGIUJOOQZMP-JLNYLFASSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
マトリン(MT)またはソフォカルピジンは、Sophora flavescensおよびRadix Sophorae tonkinensisなどの伝統的な漢方薬から抽出された天然の生理活性化合物です。
アプリケーション
マトリンは以下の用途に使用されています:
- マウスモデルおよびH9C2細胞におけるドキソルビシン(DOX)誘発性心毒性に対する抗酸化作用および保護作用を検討するため
- ヒト多形神経膠芽腫(GBM)細胞および卵巣癌細胞の増殖に対する阻害作用を検討するための化学療法剤として
- ミトコンドリア分裂に対する影響およびHepG2細胞における抗腫瘍機能を検討するため
- 胆管癌(CCA)細胞株のネクロトーシス誘導因子として
生物化学的/生理学的作用
Matrineはアルカロイドの一種で、エンジュ属の根に含まれる主要成分のひとつです。Matrineでは、B型およびC型肝炎に対する抗ウイルス性作用の可能性に加え、いくつかの皮膚病や癌形態に対する効果について調べられています。
マトリンは、抗癌、抗細菌、抗線維形成、抗炎症特性などの薬理学的特性を有する強力な治療薬です。マクロピノサイトーシス誘導剤であり、細胞のアデノシン三リン酸(ATP)濃度を低下させます。マトリンは、有効な鎮静剤としても作用することがあります。マウスの2,4,6-トリニトロベンゼンスルホン酸(TNBS)誘発性小腸炎症に対する抗炎症剤としても作用します。ワールブルク効果を逆行させ、ヒト結腸癌細胞の増殖を抑制するように機能します。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M5319-100MG:
M5319-BULK:
M5319-VAR:
M5319-500MG:
Xiao-Yan Liu et al.
International journal of dermatology, 47(5), 448-456 (2008-04-17)
Matrine is a traditional Chinese medicine with significant inhibitory activity against malignant tumors. Its effects on the invasiveness and metastasis of malignant tumors have rarely been reported. To investigate whether matrine can inhibit the metastasis-related activities of the human malignant
Arsenic trioxide-induced hERG K(+) channel deficiency can be rescued by matrine and oxymatrine through up-regulating transcription factor Sp1 expression.
Zhang Y, Dong Z, Jin L, et al.
Biochemical Pharmacology (2012)
Peiyuan Li et al.
Frontiers in physiology, 10, 28-28 (2019-02-26)
This study mainly investigated the effect of matrine on TNBS-induced intestinal inflammation in mice. TNBS treatment caused colonic injury and gut inflammation. Matrine (1, 5, and 10 mg/kg) treatment alleviated colonic injury and gut inflammation via reducing bleeding and diarrhea
Wenjing Zhou et al.
Cancer medicine, 7(9), 4729-4743 (2018-08-07)
Matrine, a traditional Chinese medicine, has recently been shown to have antitumor properties in diverse cancer cells. Here, we explored the effect of matrine on human glioblastoma multiforme (GBM) cells. Glioblastoma multiforme cell lines were treated with matrine to assess
Lei Guo et al.
Zhongguo dang dai er ke za zhi = Chinese journal of contemporary pediatrics, 14(10), 780-784 (2012-10-25)
To investigate the effects of matrine on the proliferation and apoptosis of human rhabdomyosarcoma RD cells in vitro, and to explore the mechanism of matrine inducing apoptosis of RD cells. MTT assay was used to measure the proliferation inhibition rates