Merck
PHL80497
(-)-Matairesinol
phyproof® Reference Substance
別名:
Matairesinol, (αR,βR)-α,β-Bis(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)butyrolactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22O6
CAS番号:
分子量:
358.39
Beilstein:
7826317
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2Cc3ccc(O)c(OC)c3)ccc1O
InChI
1S/C20H22O6/c1-24-18-9-12(3-5-16(18)21)7-14-11-26-20(23)15(14)8-13-4-6-17(22)19(10-13)25-2/h3-6,9-10,14-15,21-22H,7-8,11H2,1-2H3/t14-,15+/m0/s1
InChI Key
MATGKVZWFZHCLI-LSDHHAIUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80497-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)