Merck
43534
Supelco
グリシテイン
analytical standard
別名:
4′,7-ジヒドロキシ-6-メトキシイソフラボン, グリセテイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI Key
DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glycitein is an isoflavone found in soy food products.
アプリケーション
Glycitein may be used as a reference standard in the determination of glycitein in hydrolyzed dry soya extracts using reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC).
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
43534-BULK:
43534-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
グリシチン phyproof® Reference Substance
PHL89693
グリシチン
ダイゼイン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1858
ダイゼイン
ダイジン ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
30408
ダイジン
アピゲニン Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2198
アピゲニン
S-Equol ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2147
S-Equol
Development and validation of a RP-HPLC method for quantification of isoflavone aglycones in hydrolyzed soy dry extracts.
CCdI, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 836(1-2), 74-78 (2006)
Estrogenic activity of glycitein, a soy isoflavone
Song T T, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(4), 1607-1610 (1999)