Merck
PHL80435
エレモール酸、αおよびβ混合物
phyproof® Reference Substance
別名:
3-ヒドロキシチルカラ-8,24-ジエン-21-酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O3
分子量:
456.70
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥75.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC[C@@H]([C@@H]1CC[C@]2(C)C3=C(CC[C@@]12C)[C@@]4(C)CCC(O)C(C)(C)[C@@H]4CC3)C(O)=O
InChI Key
NBSBUIQBEPROBM-RBCDNMFMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80435-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)