About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H18O10
CAS番号:
分子量:
538.46
Beilstein:
380244
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)-c4cc(ccc4O)C5=CC(=O)c6c(O)cc(O)cc6O5
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H
InChI Key
YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
抗炎症、抗ウィルス、および化学的発癌抑制作用を持つビフラボノイドです。これは、血管新生性VEGFの活性をブロックすることによって腫瘍の血管新生を阻害します。シクロオキシゲナーゼ(COX)-2の誘導を妨げ、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体(PPAR)-γをアップレギュレートします。これは、γアミノ酪酸(GABA)A受容体のベンゾジアゼピン結合部位に作用する負のモジュレーターです。
抗炎症、抗ウィルス、および化学的発癌抑制作用を持つビフラボノイドです。シクロオキシゲナーゼ(COX)-2の誘導を妨げ、ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体(PPAR)-γをアップレギュレートします。これは、γアミノ酪酸(GABA)A受容体のベンゾジアゼピン結合部位に作用する負のモジュレーターです。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo hypericum
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80351-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
PHL80351-10MG |