テクニック
GC/MS: suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
試験パラメータ
sample/matrix: 0.5 g dried cannabis in 10 mL headspace vial
SPME fiber: Divinylbenzene/Carboxen/Polydimethylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), 50/30 μm (57298-U)
extraction: 20 min, headspace, 40 °C
desorption process: 3 min, 270 °C
sample preparation: 30 min equilibration at 40 °C prior to extraction
sample preparation: fiber postbake after extraction, 3 min at 270 °C
column: Equity-1, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28047-U)
oven: 60 °C (2 min), 5 °C/min to 275 °C (5 min)
inj. temp.: 270 °C
detector: MSD
MSD interface: 300 °C
carrier gas: helium, 1 mL/min constant flow
liner: 0.75 mm ID, SPME
アプリケーション
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
法的情報
アナライト
SPMEファイバー
Standard
付属品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)