テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express OH5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53757-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 1189 psi (82 bar)
column temp.: 35 °C
detector: MS ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 1 μL
sample: 300 ng/mL each in acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
アナリシスノート
HILIC mode on Ascentis Express OH5 provided rapid separation of neurotransmitters in highly MS-compatible mobile phases. The highest grade LC-MS solvents were used to supply low background interference and low particulate contaminants for robust, trouble-free operation. Cerilliant CRMs provided reliable identification and quantification.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)