テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53931-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1682 psi (116 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
sample: 0.5 mg/mL tocopherol acetate, alpha-tocopherol, delta-tocopherol and K1, 0.05 mg/mL D2, D3 and retinol acetate, 1.5 mg/mL retinol palmitate, all in ethanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
Analysis was conducted using standard solution, detection via UV.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Retinyl acetate, analytical standard
DL-alpha-Tocopherol acetate, analytical standard
Phylloquinone (K1), analytical standard
Ergocalciferol (D2), analytical standard
Cholecalciferol (D3), analytical standard
(±)-α-Tocopherol, analytical standard
δ-Tocopherol, analytical standard
Retinol palmitate, analytical standard
すべて表示 (8)
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)