テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.0 with phosphoric acid: acetonitrile (98:2); [B] acetonitrile;
gradient: 0 to 68% B in 3 min; held at 68% B for 2 min
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 210 nm
injection: 1 μL
sample: 100 μg/mL in 95:5, water: methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of various over the counter drugs.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Maleic acid
Acetaminophen
Caffeine
Naproxen
Ibuprofen
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)