テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
sample/matrix: Nero d’Avola wine sample filtered prior injection through a 0.45 μm nylon membrane
column: Discovery HS C18, 15 cm x 2.1 mm I.D., 3 μm particles (569255-U)
mobile phase: [A] water, pH 3 with formic acid; [B] acetonitrile, pH 3 with formic acid
flow rate: 0.2 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Gallic acid, certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Caftaric acid, analytical standard
(+)-Catechin, analytical standard
Procyanidin B2, analytical standard
Caffeic acid, ≥98.0% (HPLC)
Ethyl gallate, antioxidant, ≥96.0% (HPLC)
Ethyl gallate, antioxidant, ≥96.0% (HPLC)
Rutin hydrate, ≥94% (HPLC), powder
Isoquercitrin, primary reference standard
p-Coumaric acid, ≥98.0% (HPLC), purum
すべて表示 (10)
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)