テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX G-DP, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (78033AST)
oven: 140 °C
detector: FID, 250 °C
inj. temp.: 250 °C
carrier gas: helium, 2.7 mL/min., constant flow
injection: 1 μL, 80:1 split
liner: 4 mm I.D., FocusLiner
sample: 4 mg/mL each compound in methylene chloride
peak 1: d-amphetamine (N-TFA derivative)
peak 2: l-amphetamine (N-TFA derivative)
アプリケーション
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
CHIRALDEX G-PN、130°Cを用いた溶出順序の逆転(l、d)(G005053参照)。
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アプリケーション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)