テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX G-PN, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (74033AST)
oven: 130 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
inj. temp.: 250 °C
liner: 4 mm I.D., double taper
sample: peak 1: l-amphetamine (N-TFA)
peak 2: d-amphetamine (N-TFA)
アプリケーション
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
140°CでCHIRALDEX G-DPカラムを用いることにより、溶出順序を逆(d,l)にできます(G005151をご覧ください)。
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Standard
アプリケーション
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)