品質水準
薬剤管理
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
アプリケーション
forensics and toxicology
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.CC(N)Cc1ccccc1.CC(N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
PYHRZPFZZDCOPH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Brain, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A1263-25G:
A1263-BULK:
A1263-5G:
A1263-100MG:
A1263-1G:
A1263-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)