テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX A-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73003AST)
oven: 65 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 30 psi
sample: peak 1: R(+)-glycidol
peak 2: S(-)-glycidol
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
(R)-(+)-Glycidol, purum, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
(S)-(−)-Glycidol, 97%, optical purity ee: 98% (GLC)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)