Merck
G004736
HPLCによるリゾチームの分析、Discovery® BIO GFC 300
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: SRT SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm particles (Z777051)
mobile phase: 50 mM phosphate buffered saline, 200 mM Na2SO4, pH 7.0
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in 50 mM phosphate buffered saline
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
アナリシスノート
正荷電タンパク質リゾチーム(pI = 11)は、高度に不活化した表面によって、Discovery BIO GFCカラムで優れたピーク形状と回収率を示します。タンパク質の回収率が低くなる主な原因は、1)固定相との疎水的相互作用、2)シリカ表面との静電気相互作用です。Discovery BIO GFCの表面は親水性で、シリカと高密度に結合するため、高い質量回収率と良好なピーク形状が得られます。
法的情報
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
アナライト
詳細
    Lysozyme from chicken egg white, powder or granules, ≥90 %, ≥39,000 units/mg protein
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)