Merck
G003121
Ascentis® C18による殺虫剤のHPLC分析
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis C8, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581424-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile
gradient: 35 to 75% B in 13 min; held for 5 min
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 100 μL
sample: as indicated in 2.2% 90:10 acetonitrile:acetone in DI water
適合性
application for HPLC
アプリケーション
environmental
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Propanil 10 μg/mL
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)