product name
PEEKカプラーの代用品, PEEK, I.D. × O.D. × Overall L 0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
物質
PEEK
品質水準
包装
pkg of 1 ea
テクニック
HPLC: suitable
内径 × 外径 × 全長
0.010 in. × 1/16 in. × 1 in.
フィッティング
10-32 male (Valco-compatible)
適合性
Also a replacement connector for stand-alone guard holder (54987)
for use with HPLC columns with 1/16", 10-32 thread end-fittings (Used with all Supelco and Astec columns, plus other brands that have the same thread dimensions.)
分離法
chiral
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック