安全性情報
FAP80551
Metals in infant cereal
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
reference material
品質水準
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
Fera Science Ltd
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
matrix material
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements
Arsenic (As), Arsenic (inorganic), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Lead (Pb), Mercury (Hg, total), Selenium (Se)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
FAP80551-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)