ES5689
1 of 10
PHL89651
20-ヒドロキシエクジソン
Sigma-Aldrich
8.07484
ポリエチレングリコール
BP1292
Donepezil impurity standard
ES5592
ChromegaChiral™ Chiral CCO F4, 5 Micron HPLC Column
MABN819
抗Tau抗体、oligomeric抗体、クローンTOMA-1
AMAB91200
Monoclonal Anti-FCGRT antibody produced in mouse
Supelco
581324-U
Ascentis® C18 HPLCカラム
53829-U
Ascentis® Express C18, 2.7 µm HPLCカラム
USP
1265515
エチレングリコール
Millipore
539053-5T
Protein Molecular Weight Markers, HPLC
stainless steel column
100
ChromegaChiral™
ES Industries 155251-CC3
1 ea of
HPLC: suitable
25 cm × 4.6 mm
fully porous particle
amylose, carbamate phase
5 μm
1000 Å pore size
2-8
chiralsupercritical fluid (SFC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。