クローン
CL3640, monoclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunoblotting: 1 μg/mL
immunohistochemistry: 1:5000- 1:10000
アイソタイプ
IgG1
免疫原配列
LTFLLFSCPHRLREHLERGRGNLEWKEPPSMRLKARPSSPGFSVLTCSAFSFYPPELQLRFLRNGLAAGTGQGDFGPNSDGSFHASSSLTVKSGDEHHYCCIVQHAGLAQPLRVELESPAKS
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FCGRT(2217)
免疫原
アプリケーション
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
WGK
WGK 1
Jan Code
AMAB91200-25UL:
AMAB91200-100UL:
試験成績書(COA)