安全性情報
MABN819
Sigma-Aldrich
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
mouse monoclonal, TOMA-1
別名:
Microtubule-associated protein tau oligomer, Tau oligomer, PHF-tau oligomer, Paired helical filament-tau oligomer, Neurofibrillary tangle protein oligomer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗Tau抗体、oligomeric抗体、クローンTOMA-1, clone TOMA-1, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TOMA-1, monoclonal
交差性
rat, human, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
mammals (based on high homology)
テクニック
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(17762)
rat ... Mapt(29477)
詳細
微小管関連タンパク質タウ(UniProt:P10636、別名:神経原線維変化タンパク質、対らせん状細線維タウ、PHFタウ)は、ヒトのMAPT(別名:タウ、MAPT1、MTBTL)遺伝子(Gene ID:4137)によってコードされています。アルツハイマー病(AD)の病態では、主にニューロンで微小管関連タンパク質タウの蓄積が起きます。タウは、 ニューロンの細胞体樹状突起ドメインと軸索ドメインの両方で蓄積します。タウは、神経原線維変化(NFT)として細胞体にも蓄積します。細胞死とシナプス病変はNFTの形成とは無関係に生じます。研究から、NFTの形成だけでは神経変性に不十分であることが示されており、可溶性タウ凝集体が、より毒性が高く病理学的に重要なタウ種である可能性が示唆されています。タウオリゴマーは、細胞外から培養神経細胞に投与すると神経毒性を示し、タウオリゴマーはin vivoで神経変性とシナプスやミトコンドリアの機能障害を誘発します(原線維は誘発しません)。また、研究者は、AD脳と年齢をマッチさせた非AD脳とを区別するために、タウオリゴマーを信頼性の高いバイオマーカーとして用いることができます。
特異性
クローンTOMA-1(a.k.a. クローンH12C10)は、in vitroで作製したリコンビナントTau-441(Tau-F、Tau-4、2N4Rアイソフォーム)オリゴマーで免疫化したマウスに由来する13を超えるハイブリドーマの1つです。これらのTOMAは、オリゴマータウを特異的に検出し、単量体タウ、タウ原線維、Aβオリゴマー、Aβ原線維、またはα-シヌクレイン原線維に対しては顕著な反応性を示さないことが報告されています(Castillo-Carranza, D.L., et al. (2014).J. Neurosci. 34(12):4260-4272)。
免疫原
リコンビナントヒトタウ-441(タウ-F、タウ-4、2N4Rアイソフォーム)オリゴマー(Lasagna-Reeves, C. A., et al. (2012). FASEB J. 26(5):1946-1959)。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:20 µg/mLを使用、アルツハイマー病(AD)のヒト脳由来の可溶性PBS脳抽出物中のアップレギュレートされたオリゴマータウを検出できます(Sengupta, U., et al., Kayed lab, University of Texas, Galvestonのご厚意による)。
ドットブロット、ELISA、免疫蛍光、免疫組織染色、中和、およびウェスタンブロッティング用途におけるTOMAクローンの使用に関する以下の公表文献をご覧ください:
1.Vuono, R., et al. (2015).Brain.138(Pt 7):1907-1918.
2.Castillo-Carranza, D.L., et al. (2015).J. Neurosci. 35(12):4857-4868.
3.Castillo-Carranza, D.L., et al. (2014).J. Neurosci. 34(12):4260-4272.
抗タウ、オリゴマー、クローンTOMA-1、カタログ番号MABN819は、タウオリゴマーを標的とするマウスモノクローナル抗体であり、ドットブロット、ELISA、免疫蛍光、免疫組織染色、中和、およびウェスタンブロッティング用途でテストされています。
研究カテゴリー
神経科学
品質
アルツハイマー病ヒト脳ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:4 µg/mLで使用、25 µgのアルツハイマー病ヒト脳ライセート中のタウオリゴマーを検出できます。
ターゲットの説明
オリゴマーのサイズによって異なります。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
プロテインA精製。
防腐剤を含まないPBSを含有するバッファー中の精製マウスIgG2aκ抗体。
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MABN819:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fan Xia et al.
Acta neuropathologica communications, 9(1), 51-51 (2021-03-26)
The retina, as the only visually accessible tissue in the central nervous system, has attracted significant attention for evaluating it as a biomarker for neurodegenerative diseases. Yet, most of studies focus on characterizing the loss of retinal ganglion cells (RGCs)
Marius Chiasseu et al.
Neurobiology of disease, 145, 105059-105059 (2020-08-29)
There is a strong unmet need for translational progress towards Alzheimer's disease (AD) modifying therapy. Unfortunately, preclinical modeling of the disease has been disappointing, relying primarily on transgenic mouse overexpression of rare dominant mutations. Clinical manifestation of AD symptoms is
Shiyao Wang et al.
Biotechnology progress, 36(1), e2920-e2920 (2019-10-04)
Microtubule-associated protein tau is an intrinsically disordered, highly soluble protein found primarily in neurons. Under normal conditions, tau regulates the stability of axonal microtubules and intracellular vesicle transport. However, in patients of neurodegeneration such as Alzheimer's disease (AD), tau forms