安全性情報
CRM48905
Supelco
多核芳香族炭化水素混合物
certified reference material, TraceCERT®, 2000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (1:1)
別名:
PNAs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methylene chloride: benzene (1:1)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については、製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにご連絡ください。
その他情報
この認証標準物質(CRM)は、ISO 17034およびISO/IEC 17025に従って製造、認証されています。このCRMの使用に関する情報は、すべて分析試験証明書に記載されています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acenaphthene
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Fluoranthene
    Fluorene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Naphthalene
    Phenanthrene
    Pyrene
    すべて表示 (16)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
引火点(°F)
12.0 °F
引火点(℃)
-11.1 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM48905:4548173320526
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
José Beirão et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 241, 521-528 (2018-06-09)
The effects of petroleum aromatic hydrocarbons (PAHs) on the embryonic and larval life stages of teleosts have been extensively examined. However, very little work has been conducted on how spilled oil affects fish sperm and there is no related knowledge
Abhrajyoti Tarafdar et al.
Environmental geochemistry and health, 42(6), 1691-1704 (2019-05-28)
Children can get affected by polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) while they interact with play area soil/rubber surfacing and exposed to PAHs by dermal contact, inhalation and hand-to-mouth activity. A comparative study has been conducted on PAHs profiling and probable cancer