安全性情報
48249
Supelco
EPA 525 PAH Mix B
certified reference material, 500 μg/mL each component in acetone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 525,525.1,525.2
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
500 μg/mL each component in acetone
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
EPA 525 PAH Mix B has been used as an internal standard in the extraction and determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in water and milksamples using solid phase micro extraction technique (SPME) and gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acenaphthylene
    Anthracene
    Benz[a]anthracene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[ghi]perylene
    Benzo[a]pyrene
    Chrysene
    Dibenz[a,h]anthracene
    Fluorene
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene
    Phenanthrene
    Pyrene
    すべて表示 (13)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
補足的ハザード
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48249:4548173159270
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Innovative sol?gel coatings for solid-phase microextraction: development of fibers for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons at trace level in water
Bianchi F, et al.
Journal of Chromatography A, 1196, 15-22 (2008)
Experimental design for the optimization of the extraction conditions of polycyclic aromatic hydrocarbons in milk with a novel diethoxydiphenylsilane solid-phase microextraction fiber
Bianchi F, et al.
Journal of Chromatography A, 1196, 41-45 (2008)