安全性情報
49156
Supelco
EPA TCL PAH Mix
certified reference material, in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 8310,IP-7,550.1,551.1,TO-13,TCL
NIOSH 5506,5515
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
濃度
in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。′さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Acenaphthene 1000 μg/mL
    Acenaphthylene 500 μg/mL
    Anthracene 20 μg/mL
    Benz[a]anthracene 50 μg/mL
    Benzo[b]fluoranthene 20 μg/mL
    Benzo[k]fluoranthene 20 μg/mL
    Benzo[ghi]perylene 80 μg/mL
    Benzo[a]pyrene 50 μg/mL
    Chrysene 50 μg/mL
    Dibenz[a,h]anthracene 200 μg/mL
    Fluoranthene 50 μg/mL
    Fluorene 100 μg/mL
    Indeno[1,2,3-cd]pyrene 50 μg/mL
    Naphthalene 500 μg/mL
    Phenanthrene 40 μg/mL
    Pyrene 100 μg/mL
    すべて表示 (16)
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
引火点(°F)
closed cup
引火点(℃)
closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49156:4548173162096
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
プロトコル
...one key to the successful operation of GCxGC is that the two columns must have orthogonal selectivity, that is, they must utilize different retention mechanisms. The more different (more orthogonal), the better the overall performance will be. We offer columns for three column selection strategies to achieve orthogonal selectivity ...
GCxGC is one of the fastest growing areas in analytical chemistry due to its ability to resolve a large number of compounds, even in the most complex samples. No other chromatographic technique can match the level of detail it provides.