APIファミリー
pentagastrin
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSCCC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C37H49N7O9S/c1-37(2,3)53-36(52)39-16-14-30(45)41-28(19-23-21-40-25-13-9-8-12-24(23)25)34(50)42-26(15-17-54-4)33(49)44-29(20-31(46)47)35(51)43-27(32(38)48)18-22-10-6-5-7-11-22/h5-13,21,26-29,40H,14-20H2,1-4H3,(H2,38,48)(H,39,52)(H,41,45)(H,42,50)(H,43,51)(H,44,49)(H,46,47)
InChI Key
NEYNJQRKHLUJRU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Amino Acid Sequence
詳細
WGK
WGK 3
Jan Code
BP278:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)