Merck
BP1078
5-メトキシトリプタミン
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
2-(5-メトキシインドール-3-イル)エチルアミン, 3-(2-アミノエチル)-5-メトキシインドール, 5-MOT, 5-メトキシインドール-3-エタンアミン, NSC 56422, デアセチルメラトニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N2O
CAS番号:
分子量:
190.24
Beilstein:
145587
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
melatonin
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
mp
121-123 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2O/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3
InChI Key
JTEJPPKMYBDEMY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
以下の調製のための反応剤:
  • シシジミシンAのカルボリン二糖類ドメイン
  • メラトニン様物質(眼内圧低減のため)
  • 5-HT4受容体リガンド
  • ソルターゼA阻害剤、イソクエン酸リアーゼ阻害剤
  • 虚血再灌流傷害(I/R障害)治療薬
  • オーロラおよび表皮成長因子受容体キナーゼ阻害剤
  • ヒト乳頭腫ウイルス感染症治療薬
  • マンザミン様物質(神経炎症と能感染抑止のため)
  • 炎症誘発サイトカイン阻害剤
  • タクリン-メラトニン混成剤(抗アルツハイマー症多機能薬剤として)
5-Methoxytryptamine BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Melatonin Capsules
  • 包装
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    ピクトグラム
    Exclamation mark
    シグナルワード
    Warning
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP1078:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)