Merck
97729-U
Supelco
Flash Silica Inorganic Sorbent
spherical, 200-400 mesh, pkg of 1 kg, dried
別名:
シリカゲル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NC.05
product name
Flashシリカ, dried, pkg of 1 kg, spherical
グレード
high-purity grade
形状
powder
包装
pkg of 1 kg
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
480 m2/g
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
Silica
粒径
200-400 mesh
40-75 μm
ポアサイズ
0.7-0.9 cm3/g pore volume
70 Å pore size
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
97729-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
シリカゲル technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
シリカゲル
シリカゲル Type II, 3.5 mm bead size, Suitable for desiccation
Supelco
S7500
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography
Supelco
60736
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 200-400 mesh particle size
Supelco
288594
シリカゲル