Merck
97610
Supelco
1,3-ジオキソラン
別名:
エチレングリコールメチレンエーテル, ホルムアルデヒドエチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O2
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
102453
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
70 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
525 °F
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChI Key
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
26.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-3 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)