安全性情報
97609
Supelco
MOSH/MOAH Retention Time Mix
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
multi-component solution
保管温度
room temp
その他情報
The certified values are from the following products: n-Undecane, n-Tridecane, n-Hexadecane, n-Eicosane.
The other values are informative values not within the accreditation of ISO17034 and ISO/IEC17025.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    n-Undecane
    n-Tridecane
    n-Hexadecane
    n-Eicosane
    n-Decane
    n-Tetracosane
    n-Pentacosane
    n-Pentatriacontane
    n-Tetracontane
    n-Pentacontane
    すべて表示 (10)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
97609-1ML-PW:
97609-1ML:
97609-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)