Merck
96892
Supelco
1,4-ブタンジオール ジグリシジルエーテル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O4
CAS番号:
分子量:
202.25
Beilstein:
115238
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
~10 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
密度
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
InChI Key
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
96892-VAR:
96892-BULK:
96892-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)