Merck
95659
Supelco
1,7-オクタジエン
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
CAS番号:
分子量:
110.20
Beilstein:
605288
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
114-121 °C (lit.)
密度
0.746 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C=CCCCCC=C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI Key
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95659-100MG:
95659-BULK:
95659-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)