Merck
95658
Supelco
メタクリル酸アリル
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COOCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
126.15
Beilstein:
1747406
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.21
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
4.6 mmHg ( 20 °C)
含みます
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
テクニック
HPLC: suitable
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
59-61 °C/43 mmHg (lit.)
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H10O2/c1-4-5-9-7(8)6(2)3/h4H,1-2,5H2,3H3
InChI Key
FBCQUCJYYPMKRO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
94.1 °F - closed cup
引火点(℃)
34.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
95658-BULK:
95658-VAR:
95658-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)