安全性情報
843383
TSKgel® SuperQ-5PW (20) Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 25 mL, 20 μm particle size
別名:
TSKgel® SuperQ-5PW Bulk Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
認証
suitable for USP L23
製品種目
TSKgel®
形状
slurry
特徴
counter ion Cl-
包装
bottle of 25 mL
メーカー/製品名
Tosoh 43383
パラメーター
20 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
ammonium ion, quaternary phase
粒径
20 μm
使用pH
2-13
キャパシティ
70 g/L±18 adsorption capacity (BSA)
分離法
anion exchange
詳細
TSKgel SP-5PW media is a strong cation exchanger for biomolecule purification. Its small particle size makes it an excellent choice for polishing and high performance resolution steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl SP-650 resin.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
103.1 °F
引火点(℃)
39.5 °C
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性液体類
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)