Merck
842155
TSKgel® Phenyl-5PW Guard Cartridge
L × I.D. 1 cm × 2 mm, 10 μm particle size, pk of 3 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
包装
pk of 3 ea
メーカー/製品名
Tosoh 42155
パラメーター
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
L × 内径
1 cm × 2 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
Phenyl-5PW phase
粒径
10 μm
使用pH
2-12
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
詳細
TSKgelガードカートリッジには、別売りのホルダーが必要です。2 mmカートリッジのホルダーの部品番号は819308です。 4.6 mmのカラムの保護に使用する3.2 mmカートリッジのホルダーの部品番号は819018です。
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel Phenyl-5PW column, 3pk
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)