Merck
BR24269
BRAND® BLAUBRAND® micro burette, bang pattern, straight stopcock
volume 10 mL, accuracy: ±0.020 mL, borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
別名:
BLAUBRAND®, ビュレット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121808
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3 (Schellbach PTFE spindle grad. in blue, stand incl. DIN EN ISO 385)
特徴
class AS
subdivision 0.02 mL
メーカー/製品名
BRAND 24269
容積測定範囲
10 mL, accuracy: ±0.020 mL
ビュレットL
820 mm
容量
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
DURAN®DIN 385準拠。クラスAS、適合性認定済み。送達用に較正されています(TD、EX + 待機時間 30秒)。シェルバッハの線入り。主な目盛にはリングで印が付けられています。高いコントラストの青いエナメル目盛と文字が入っています。ライン入り。
BLAUBRANDビュレットおよび自動ビュレットにはバッチ番号が付けられ、オリジナル包装にはバッチ証明が添付されています。
法的情報
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)