Merck
HS1421A
Weigh Boat
Small, square blue polystyrene, pk of 500 ea
別名:
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.35
物質
square blue polystyrene
サイズ
small
包装
pk of 500 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS1421A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
特徴および利点
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)