詳細
Adsorption capacity (> 80 g/L IgG (static); >70 g/L IgG (dynamic at 5 min. residence time))
Clean in Place (CIP) (IIID clarifierID clarifier
ID clarif
ierID clarifier0.1)
Phase filter (Protein A)
製品種目
TOYOPEARL®
形状
slurry
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 23428
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
マトリックス
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
マトリックス活性基
rProtein A phase
粒径
45 μm
ポアサイズ
1000 Å
pH
2-13
キャパシティ
>70 g/L adsorption capacity (IgG)(dynamic at 5 min. residence time)
>80 g/L adsorption capacity (IgG)(static)
分離法
affinity
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F resin maintains 80% of initial dynamic binding capacity after 40 CIP cycles with 0.5 mol/L NaOH. TOYOPEARL AF-rProtein A HC-650F resin exhibits dynamic binding capacities of greater than 65 g/L at residence times of 5 minutes and greater than 50 g/L at 2 minutes residence time with feed stock concentrations from 1.0 g/L to 10.0 g/L.
Achievement of high linear velocities at relatively low pressure enables high throughput at production scale using equipment with moderate pressure limitations. Improved mass transfer characteristics allow it to maintain a larger percent of its capacity at lower residence times relative to agarose base stable resins. Typical leakage for this rProtein A ligand is 0.6 -1.7 ng rProtein A /mg eluted antibody by ELISA testing. Though TOYOPEARL AF-rProtein A-650F resin is shipped in 20% ethanol, it can be stored in 2% benzyl alcohol if necessary.
Good pressure-flow characteristics and kinetics contribute to maintaining good capacity particularly at low residence times.
規格
物理的形状
法的情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
103.1 °F
引火点(℃)
39.5 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
823428:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)