安全性情報
821965
TSKgel® CM-STAT (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 3 mm, carboxymethyl phase
別名:
TSKgel® CM-STAT Columns
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® HXLシリーズGPCカラム, phase carboxymethyl, L × I.D. 3.5 cm × 3 mm, 10 μm particle size
物質
stainless steel hardware
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Na+
メーカー/製品名
Tosoh CM-STAT, 21965
パラメーター
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
3.5 cm × 3 mm
マトリックス
polymer particle platform
マトリックス活性基
carboxymethyl phase
粒径
10 μm
使用pH
3-10
分離法
cation exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel CM-STAT columns are packed with 7 and 10μm hydrophilic non-porous resin particles of which the surface consists of an open access network of multi-layered weak cation exchange groups. The innovative bonding chemistry, combined with a relatively large particle size, results in a respectable loading capacity, low operating pressure and rapid analysis. Applications for the TSKgel CM-STAT columns include the separation of proteins, protein aggregates, charge isomers of monoclonal antibodies, PEGylated proteins, and peptide digests.
Bulk packing to top off and/or repack TSKgel columns and guard columns.
物理的形状
Shipped in DI water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)