安全性情報
819820
TOYOPEARL® HP Size Exclusion Sampler, (HW-40, 50, 55, 65S), 30 μm particles
HP, phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 4 × 150 mL, 30 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® Size Exclusion Sampler
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
粒径:
30 μm
マトリックス活性基:
hydroxylated methacrylic polymer phase
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 4 × 150 mL
メーカー/製品名
Tosoh 19820
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylic polymer phase
粒径
30 μm
使用pH
2-13
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ゲル濾過クロマトグラフィー用のサイズ排除媒質TOYOPEARL®には、いくつかの重要な特徴があります:
  • 高流速で使用できる機械的強度の高いメタクリル酸塩
  • 有機溶媒中での安定性
  • 5~7 barの圧力で充填可能
  • 広いpH範囲:2~12
  • オートクレーブ可能
20%水性エタノール懸濁液として包装されています。
TOYOPEARL媒質は、広いサイズ範囲にわたってタンパク質をはじめとする高分子量化合物の混合物を分画します(以下に報告する具体的な分子量範囲は、球状タンパク質で測定したものです)。この充填剤は、タンパク質からのRNA分離、オリゴ糖の重合度別分離、高い赤血球凝集効力を維持しながらの凝集素分離など、多様な分析に使用できます。
本製品には、様々な粒子サイズグレードがあります:
  • 超微粒子(20~40 μm):効率と操作圧が最も高く、薄層ゲル濾過にも使用されます。
  • 微粒子(30~60 μm):実験室スケールの分取操作にお勧めです。
  • 中粒子(40~90 μm)、粗粒子(50~100 μm):低圧での高流速が必要な大規模分取クロマトグラフィーに使用されます。
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
103.1 °F
引火点(℃)
39.5 °C
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
819820:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)