製品名
TSK-GEL®逆相HPLCガードゲルカートリッジ, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 7 μm particle size, pkg of 3 ea
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Tosoh Octadecyl-4PW, 19008
標識化の程度
1 meq/mL ligand density (estimate)
パラメーター
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
5-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1.5 cm × 3.2 mm
Matrix
polymer particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
7 μm
ポアサイズ
500 Å
使用pH
2-12
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgelガードカートリッジには、別売りのホルダーが必要です。2 mmカートリッジ用のホルダーの部品番号は819308です。4.6 mmカラムを保護するのに使用する3.2 mmカートリッジ用のホルダーの部品番号は819018です。
Highly cross-linked polymethacrylate base material of TSKgel Octadecyl-4PW provides excellent stability in high pH buffer systems and can withstand rigorous cleaning with either acid or base. The 500Ã… pore allows for anaylsis of proteins up to 200kDa while the particle size offerings allow for analytical, semi-preparative and preparative scale separations.
物理的形状
Shipped in 60% methanol - 40% water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)