安全性情報
818207
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 3 ea
別名:
TSKgel® ハードウェアおよびアクセサリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
製品名
ガードフィルター、4.6 mm I.D. TSKgel®スーパーシリーズカラム, pkg of 3 ea
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Tosoh 18207
テクニック
HPLC: suitable
ポアサイズ
140 Å
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use to protect TSKgel Super-ODS, Super-Octyl and Super-Phenyl columns. Requires Guardfilter Holder PN 818206; sold separately.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)