安全性情報
818206
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
for P/N 818207, pkg of 1 ea
別名:
TSKgel® ハードウェアおよびアクセサリ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® スーパーシリーズガードホルダー, for P/N 818207, pkg of 1 ea
物質
stainless steel
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Tosoh 18206
テクニック
HPLC: suitable
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Protect your 4.6 mm ID TSKgel Super Series column (Super-Octyl, Super-ODS and Super-Phenyl) from plugging by installing a guard filter in front of the analytical column. The Holder for Super Series Guardfilters requires 0.4 cm L x 4 mm ID Guardfilters (PN 818207) that need to be purchased separately.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)