Key Documents
818151
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
別名:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® 逆相 HPLC カラム (シリカベース), phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L1
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh ODS-80Ts, 18151
標識化の程度
15% Carbon, monolayer, endcapped
パラメーター
0.22 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 2 mm
マトリックス
silica particle platform
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
80 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel ODS-80Ts is a general purpose column for low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Ts has 80Ã… nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Ã….
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% water.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)