製品名
TSKgel® 逆相 HPLC カラム (シリカベース), L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
stainless steel hardware
認証
suitable for USP L7
製品種目
TSKgel®
メーカー/製品名
Tosoh 17345
標識化の程度
11% Carbon, monolayer, endcapped
パラメーター
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
25 cm × 4.6 mm
表面積
425 m2/g
Matrix
silica particle platform
粒径
5 μm
ポアサイズ
80 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TSKgel Octyl-80Ts has a lower carbon load and hydrophobicity than the corresponding ODS products. The C8 alkyl ligand provides a unique selectivity for the analysis of low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Featuring high purity, metal free silica and a proprietary technique for complete endcapping of residual silanol groups, TSKgel Octyl-80Ts columns reduce tailing when analyzing basic compounds. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel Octyl-80Ts has 80Å nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Å.
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)