製品名
TSK-GEL®逆相HPLCガードゲルカートリッジ, phase C8 (octyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
物質
stainless steel
認証
suitable for USP L7
製品種目
TSKgel®
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Tosoh 19012
標識化の程度
11% Carbon, monolayer, endcapped
パラメーター
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
1.5 cm × 3.2 mm
表面積
425 m2/g
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
C8 (octyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
80 Å
使用pH
2.0-7.5
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Guard Cartridge for 4.6mmID TSKgel Octyl-80Ts columns, 3pk
TSKgelガードカートリッジには、別売りのホルダーが必要です。2 mmカートリッジ用のホルダーの部品番号は819308です。4.6 mmカラムを保護するのに使用する3.2 mmカートリッジ用のホルダーの部品番号は819018です。
物理的形状
Shipped in 70% methanol - 30% water.
法的情報
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)