製品名
TSKgel® DNA-NPR Guard Column, phase DEAE (diethylaminoethyl), L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
物質
PEEK
製品種目
TSKgel®
特徴
counter ion Cl-
メーカー/製品名
Tosoh 17088
パラメーター
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.6 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
0.5 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
マトリックス活性基
DEAE (diethylaminoethyl) phase
粒径
5 μm
使用pH
2-12
分離法
anion exchange
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)