Merck
22971
6ポートMini-Vap濃縮/蒸発器
Mini-Vap L × W 7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm), for use with 1-250mL containers, pkg of 1 ea
別名:
Mini-Vap 6MV EA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
包装
pkg of 1 ea
Mini-Vap L × W
7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm)
ベースの高さ
3/4 in. (2 cm)
適合性
for use with 1-250mL containers
詳細
Mini-Vapには、空気や窒素乾燥ガスを精密に調節するためのニードルバルブが付いています。蒸発や濃縮における幅広いニーズに対応しています。
6-Port Mini-Vap(22971)コンセントレーター/エバポレーターは、1回に6本の小型バイアルや容器を処理します。 6本のステンレススチールニードル、精密調節ニードルバルブ、3フィート(0.9 m)のプラスチックチューブが付属しています。
Mini-Vapには、空気や窒素乾燥ガスを精密に調節するためのニードルバルブが付いています。蒸発や濃縮における幅広いニーズに対応しています。
6-Port Mini-Vap(22971)コンセントレーター/エバポレーターは、1回に6本の小型バイアルや容器を処理できます。 6本のステンレススチールニードル、精密調節ニードルバルブ、3フィート(0.9 m)のプラスチックチューブが付属しています。
Adjustable Mini-Vap(22970)は、1つの容器に使用できる汎用性コンセントレーター/エバポレーターです。独自のデザインによって、最小バイアルから250 mLビーカーまで、あらゆるサイズの容器に使用できます。
アプリケーション
Six Port Mini-Vap蒸発器は、水素炎イオン化検出器を備えたガスクロマトグラフィーを用いた多環芳香族炭化水素分析において、溶媒の蒸発に用いられています。
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Multifactorial optimization approach for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in sea sediments of Turkish Mediterranean coast.
Tuncel, Semra G., and Tansel Topal
American Journal of Analytical Chemistry, 2.07, 783-783 (2011)