安全性情報
814686
TOYOPEARL® HW-55S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylic polymer, bottle of 1 L, 30 μm particle size
別名:
TOYOPEARL® HW-55 Size Exclusion Media
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
製品種目
TOYOPEARL®
フォーム
slurry
包装
bottle of 1 L
メーカー/製品名
Tosoh 14686
パラメーター
3 bar max. pressure
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
hydroxylated methacrylic polymer
マトリックス活性基
hydroxylated methacrylic polymer phase
粒径
30 μm
使用pH
2-13
分離法
size exclusion (SEC)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Toyopearl HW-55 resin is a hydroxylated methacrylic polymer bead for size exclusion chromatography of proteins between 1,000-700,000 Da. It also is the base bead for all Toyopearl "-550" designated products.
規格
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
物理的形状
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
814686:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yuan Rui et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(11), 10472-10480 (2019-02-23)
Functional codelivery of plasmid DNA and RNA oligonucleotides in the same nanoparticle system is challenging due to differences in their physical properties as well as their intracellular locations of function. In this study, we synthesized a series of reducible branched
Yuan Rui et al.
Science advances, 5(12), eaay3255-eaay3255 (2019-12-17)
Efficient cytosolic protein delivery is necessary to fully realize the potential of protein therapeutics. Current methods of protein delivery often suffer from low serum tolerance and limited in vivo efficacy. Here, we report the synthesis and validation of a previously